主要文件
375368
Millipore
HEPES
≥99% dry basis (titration), 1M solution, amniosulfonic acid buffer
别名:
HEPES, 4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸, N-(2-羟乙基)哌嗪-N′-(2-乙磺酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O4S
CAS号:
分子量:
238.30
Beilstein:
883043
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.25
产品名称
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), 1M zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
品質等級
化驗
≥99% dry basis (titration)
形狀
solution
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
clear colorless
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
两性离子N-取代氨基磺酸缓冲液吸光度:<0.05,在260 nm处,1 M,H2O中, pKa: 在20°C为7.55 )在6.0-8.5的pH范围内有效。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
1.0 M溶液,目录编号 391338。无菌过滤。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1