OK to freeze
凝集数
40
雜質
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
CMC
92 μM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI 密鑰
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于分离功能性膜络合物的非离子型表面活性剂(聚集数: 40; CMC:92 mM; HLB编号:16.9)。由于其紫外线吸收率低,因此可用于需要对溶解的蛋白质进行紫外线监测的实验方案中(电导率: <50 µmhos)。已经过纯化以减少醛、金属、过氧化物和盐等污染物的含量。
用于分离功能性膜络合物的非离子型表面活性剂。由于其紫外线吸收率低,因此可用于需要对溶解的蛋白质进行紫外线监测的实验方案中。已经过纯化,以减少醛、金属、过氧化物和盐等污染物的含量。聚集数:40; HLB编号:16.9.
电导率: <50 µmhos
警告
毒性:有害(C)
外觀
10%水溶液
其他說明
Lever, M. 1997.Anal.Biochem.83, 274.
Ashani, Y., and Catravas, G.N.1980.Anal.Biochem.109, 55.
Ashani, Y., and Catravas, G.N.1980.Anal.Biochem.109, 55.
法律資訊
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>300.2 °F
閃點(°C)
> 149 °C