等級
for molecular biology
品質等級
產品線
BioUltra
形狀
liquid
濃度
~1 M in H2O
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
折射率
n20/D 1.358
pH值
5.0-7.0 (25 °C)
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
&lambda ;
neat
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES 字串
CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 补充融合到生物素连接酶 BioID2(MK-BioID2)条件培养基的 Midkin,以进行试管生物素化试验
- 作为裂解缓冲液和扩增RNA(aRNA)碎片化缓冲液的组分,以进行 aRNA 碎片化
- 作为裂解缓冲液和 DamID 缓冲液的组分,以进行受精卵样品测序
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
了解 mRNA 疫苗如何诱导免疫,以及如何为疫苗免疫原和其他生物制药制备合成 mRNA。寻找合成 mRNA 所需的试剂。