Merck
04693116001
Roche
cOmplete蛋白酶抑制剂Cocktail
Tablets provided in EASYpacks
别名:
蛋白酶抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.21
形狀
tablet
包裝
pkg of 20 tablets
製造商/商標名
Roche
溶解度
water: soluble
吸收
0.08 at 280 nm
儲存溫度
2-8°C
一般說明
cOmplete蛋白酶抑制剂片剂可抑制广泛的丝氨酸、半胱氨酸和金属蛋白酶,以及钙蛋白酶。由于优化了片剂成分,它们表现出了出色的抑制作用,非常适合保护从动物组织、植物、酵母和细菌中分离的蛋白质。
cOmplete片剂含EDTA,且同时含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。cOmplete片剂中的蛋白酶抑制剂不与蛋白质的SH基团形成不可逆的复合物。
特異性
可抑制广泛的丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶和金属蛋白酶,以及钙蛋白酶。
應用
cOmplete用于抑制细菌、哺乳动物、酵母和植物细胞提取物中的的丝氨酸、半胱氨酸和金属蛋白酶。
cOmplete同时包含可逆和不可逆的蛋白酶抑制剂。因此,我们建议将cOmplete添加到所有常用蛋白酶抑制剂保护的缓冲液和溶液中,而不仅仅是在初始纯化步骤中添加。
cOmplete包含EDTA(1片在50 ml溶液中产生1mMEDTA)。因此,提取缓冲液中不应含Ca2+、Mg2+、或 Mn2+等二价阳离子,否则对金属蛋白酶的抑制作用可能不完全。如果要用IMAC(固定化金属亲和层析)纯化目标蛋白——如多聚组氨酸标记重组蛋白——必须在层析之前去除EDTA(例如,通过透析)。也可使用无EDTA的cOmplete产品。除没有EDTA或其他螯合剂外,这些片剂与cOmplete完全相同的。
大体积抽提时(最高50 ml),cOmplete可抑制蛋白水解活性。如果您的工作体积较小(最多10ml),我们建议使用cOmplete Mini。cOmplete Mini片剂的组份与常规cOmplete片剂完全相同。
cOmplete蛋白酶抑制剂混合物已被用作以下物质的成分:
  • 拟南芥幼苗中提取蛋白质的提取缓冲液
  • 在放射免疫沉淀试验(RIPA)中用于分离淋巴细胞中蛋白质的缓冲液
  • 用于原生质体裂解的提取缓冲液。
特點和優勢
使用cOmplete蛋白酶抑制剂片剂可以保护蛋白质免于被一系列蛋白酶降解。在短短几分钟内,不受抑制的蛋白酶水解活性就可葬送您花费数天分离的蛋白质。这些方便的水溶性片剂各自含有蛋白酶抑制剂混合物,能抑制大多数细胞类型(包括动物、植物、酵母和细菌)的蛋白酶水解活性。不需要称重或测量就能确保一致的结果。
  • 方便:只需将速溶片剂从EASYpack箔包装推出并加入到您的缓冲液中即可。
  • 提供完全保护:立即保护您的蛋白质免受多种蛋白酶降解。
  • 灵活:几乎可保护任何组织或细胞提取物中的蛋白质,包括动物、植物、酵母、细菌或真菌。
  • 安全:可选择对您或您周围的人没有任何风险的无毒抑制剂。
包裝
20个单独箔泡包装的cOmplete蛋白酶抑制剂混合物片剂。
成分
几种具有广泛抑制特异性的蛋白酶抑制剂混合物。
外觀
箔泡包装片剂
準備報告
工作浓度:每50ml提取液加入1片
工作溶液:用拇指指根(而不是指甲)
小心地将片剂推出箔纸包装,防止片剂破损。
制备工作溶液
1片cOmplete片剂足以抑制50ml提取液中的蛋白水解活性。当蛋白水解活性非常高时,25ml提取缓冲液中应使用一片。片剂可以直接加到提取溶液中。也可制备储备溶液(25×浓度)。
制备储备溶液(25×浓度)
将一片cOmplete片剂溶于2ml蒸馏水或2ml 100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)。
储存条件(工作溶液):储备溶液可以在2至8°C下储存1至2周,或在-15至-25°C下储存至少12周。
重構
溶于水性缓冲液,或直接添加到提取溶液中。也可采用2ml水或100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)制备25×储备溶液。储备溶液可在2至8℃下稳定保存1-2周或在-15至-25℃下稳定保存至少12周;在15至25℃下可以在含硫醇的溶液中使用。
儲存和穩定性
2至8 °C储存。(也可-15至-25 °C条件下储存)
法律資訊
cOmplete is a trademark of Roche
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Yuying Zhao et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 32(9), e13895-e13895 (2020-06-10)
Hirschsprung's disease (HSCR) is a congenital gastrointestinal disorder, characterized by enteric ganglia absence in part or entire of the colon, due to abnormal colonization and migration of enteric neural crest cells (ENCCs) during development. Currently, besides surgery which is the
Sinead Toomey et al.
Journal of translational medicine, 18(1), 99-99 (2020-02-24)
An increasing number of anti-cancer therapeutic agents target specific mutant proteins that are expressed by many different tumor types. Successful use of these therapies is dependent on the presence or absence of somatic mutations within the patient's tumor that can
Yanke Chen et al.
Nature cell biology, 22(10), 1276-1285 (2020-10-03)
Breast cancer brain metastasis (BCBM) is a devastating disease. Radiation therapy remains the mainstay for treatment of this disease. Unfortunately, its efficacy is limited by the dose that can be safely applied. One promising approach to overcoming this limitation is
Mingwei Ni et al.
Glia, 59(5), 810-820 (2011-02-26)
As the two major glial cell types in the brain, astrocytes and microglia play pivotal but different roles in maintaining optimal brain function. Although both cell types have been implicated as major targets of methylmercury (MeHg), their sensitivities and adaptive
The receptor-like cytoplasmic kinase BIK1 localizes to the nucleus and regulates defense hormone expression during plant innate immunity
Lal NK, et al.
Cell host & microbe, 23(4), 485-497 (2018)
相关内容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.