Merck
CO-RO
Roche
cOmplete蛋白酶抑制剂Cocktail
Tablets provided in glass vials
别名:
蛋白酶抑制剂片剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
形狀:
tablet
溶解度:
aqueous buffer: soluble
儲存溫度:
2-8°C
形狀
tablet
包裝
vial of 20 tablets (11697498001)
vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
製造商/商標名
Roche
最適pH
<7.5
溶解度
aqueous buffer: soluble
吸收
0.08 at 280 nm
儲存溫度
2-8°C
一般說明
cOmplete蛋白酶抑制剂片剂可抑制广泛的丝氨酸、半胱氨酸和金属蛋白酶,以及钙蛋白酶。由于优化了片剂成分,它们表现出了出色的抑制作用,非常适合保护从动物组织、植物、酵母和细菌中分离的蛋白质。cOmplete片剂含EDTA,且同时含有不可逆和可逆的蛋白酶抑制剂。
特異性
几种具有广泛抑制特异性的蛋白酶抑制剂混合物。用于细菌、哺乳动物、酵母及植物细胞提取物种的丝氨酸、半胱氨酸及金属蛋白酶的抑制。
應用
cOmplete用于抑制细菌、哺乳动物、酵母和植物细胞提取物中的的丝氨酸、半胱氨酸和金属蛋白酶。
cOmplete同时包含可逆和不可逆的蛋白酶抑制剂。因此,我们建议将cOmplete添加到所有常用蛋白酶抑制剂保护的缓冲液和溶液中,而不仅仅是在初始纯化步骤中添加。
cOmplete包含EDTA(1片在50 ml溶液中产生1mMEDTA)。因此,提取缓冲液中不应含Ca2+、Mg2+、或 Mn2+等二价阳离子,否则对金属蛋白酶的抑制作用可能不完全。如果要用IMAC(固定化金属亲和层析)纯化目标蛋白——如多聚组氨酸标记重组蛋白——必须在层析之前去除EDTA(例如,通过透析)。
也可使用cOmplete无EDTA。除没有EDTA或其他螯合剂外,这些片剂与cOmplete完全相同的。
大体积抽提时(最高50 ml),cOmplete可抑制蛋白水解活性。如果您的工作体积较小(最多10ml),我们建议使用cOmplete Mini。cOmplete Mini片剂的组份与常规cOmplete片剂完全相同。
cOmplete蛋白酶抑制剂混合物已被用作以下组分
  • 用于均质大鼠海绵体平滑肌(CSM),从而获得膜和胞质组分的裂解液
  • 用于制备胞质和核提取物的低温缓冲液A
  • 用于组织均质,从而通过免疫印迹鉴定蛋白表达的裂解液
  • 用于酶联免疫吸附测定(ELISA)大鼠视网膜裂解的磷酸缓冲盐溶液 (PBS)
特點和優勢
使用cOmplete蛋白酶抑制剂片剂可以保护蛋白质以免被广泛的蛋白酶降解。在短短几分钟内,不受抑制的蛋白酶水解活性即可降解您花费数天分离的蛋白质。这些方便的水溶性片剂各自含有蛋白酶抑制剂的混合物,能抑制大多数细胞类型(包括动物、植物、酵母和细菌)的蛋白酶水解活性。不需要称重或测量就能确保一致的结果。
  • 易于使用:只需将速溶片加入到您的缓冲液中即可。
  • 完善的保护:立即保护您的蛋白质免受广泛的蛋白酶的降解。
  • 灵活性:几乎能够保护任何组织或细胞提取物中的蛋白质,包括动物、植物、酵母、细菌或真菌。
  • 安全性:选择对您或您周围的人没有任何风险的无毒抑制剂。
  • 适用于IMAC纯化:使用cOmplete组氨酸标记纯化树脂,纯化多组氨酸标记的蛋白质。
成分
几种具有广泛抑制特异性的蛋白酶抑制剂专有混合物。
品質
用胰腺提取物进行性能测试。
外觀
片剂保存在玻璃瓶中
準備報告
工作浓度:每50 ml提取液加入1片
工作溶液:制备工作溶液:
一片cOmplete蛋白酶抑制剂片剂足以抑制50 ml提取溶液中的蛋白水解活性。当蛋白水解活性非常高时,应将一片用于25ml提取缓冲液中。片剂可以直接加到提取溶液中。也可制备储备溶液(25X浓度)。
制备储备溶液(25X浓度)
将一片cOmplete蛋白酶抑制剂片剂溶于2ml蒸馏水或2ml 100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)。储备溶液也可在10 mM Tris buffer, pH 7.2至7.5中进行制备。
储存条件(工作溶液):储备溶液可以在2至8℃下储存1至2周,或在-15至-25℃下储存至少12周。
重構
溶于水性缓冲液,或直接添加到提取溶液中。也可采用2ml水或100mM磷酸盐缓冲液(pH7.0)制备25×储备溶液。储备溶液可在2至8℃下稳定保存12周或在-15至-25℃下稳定保存至少12周;在15至25℃下可以在含硫醇的溶液中使用。
其他說明
抑制效率通过通用型蛋白酶底物进行了快速而灵敏的检测。仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
法律資訊
cOmplete is a trademark of Roche
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yanan Yang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 22(5), 1305-1305 (2021-10-12)
Lung cancer is one of the most common types of cancer, with the highest mortality rate worldwide. MicroRNAs play notable roles in the chemotherapeutic effects of anticancer drugs. The present study used reverse transcription-quantitative PCR, western blotting and cell migration
Chengfeng Xiao et al.
Developmental neurobiology, 67(4), 438-455 (2007-04-20)
Heat shock preconditioning can enhance locomotor and synaptic performance during subsequent hyperthermia. The molecular basis underlying this neural phenotypic modification is largely unknown. Here we report that directing the expression of the 70 kDa heat shock protein (HSP70) to motoneurons
Ethanol-induced erectile dysfunction and increased expression of pro-inflammatory proteins in the rat cavernosal smooth muscle are mediated by NADPH oxidase-derived reactive oxygen species
Leite LN, et al.
European Journal of Pharmacology, 804, 82-93 (2017)
Modulation of alpha-adrenoceptor signalling protects photoreceptors after retinal detachment by inhibiting oxidative stress and inflammation
Li T, et al.
British Journal of Pharmacology, 176(6), 801-813 (2019)
Chronic ethanol consumption increases vascular oxidative stress and the mortality induced by sub-lethal sepsis: Potential role of iNOS
Ceron CS, et al.
European Journal of Pharmacology, 825, 39-47 (2018)
商品
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
实验方案
It is possible dissolve 1 tablet in as little as 2 ml double distilled Water, results in a 25x stock solution, without difficulty.
相关内容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.