物料
cap
conical bottom tube
polypropylene tube
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO/CEN 15968-2010
管理合规性
suitable for FDA C-010.02
无菌性
sterile
特点
RCF 3,200 × g
graduations, ID field
包装
pack of 25
case of 500
制造商/商品名称
Greiner 227261
容量
50 mL
直径× 长度
30 mm × 115 mm
颜色
blue cap
colorless tube
应用
PFAS testing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
高质量、晶莹剔透的聚丙烯离心管。离心管可以安全地离心至约 3,200×g(50mL 尺寸)和3,500×g(15mL 尺寸),取决于被离心的溶液的比重和转子的类型。
应用
法律信息
其他客户在看
商品
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
相关内容
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。