主要文件
1.09944
Supelco
醋酸
for 1000 ml, c(CH₃COOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
别名:
乙酸 溶液, 甲烷羧酸溶液,甲酸溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
产品线
Titrisol®
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
浓度
0.1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
2.5 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
SMILES字符串
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6