Merck
1.00056
SAFC
醋酸
(glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
制药生产
别名:
乙酸, 冰乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
E编号:
E260
EC索引号:
200-580-7
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
质量水平
蒸汽密度
2.07 (vs air)
蒸汽压
15.4 hPa ( 20 °C)
产品线
EMPROVE® EXPERT
方案
≥99.8-100.5% (alkalimetric)
表单
liquid
自燃温度
485 °C
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
浓度
100%
技术
API processing | polymorph screening: suitable
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值(酸碱度)
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
运动粘度
1.17 cSt(20 °C)
沸点
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
转变温度
flash point 39 °C
溶解性
soluble 602.9 g/L
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
痕量阳离子
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00010%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.00010%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
应用
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
乙酸可用作各种制药制剂和生产工艺的酸化剂和缓冲成分,如血浆分离应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
102.2 °F - closed cup
闪点(°C)
39 °C - closed cup