Merck
W200611
Sigma-Aldrich
乙酸
≥99.5%, FCC, FG
别名:
冰乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
FEMA號碼:
2006
Beilstein:
506007
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
0002
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
8.002
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.814
FDA 21 CFR 173.370
FDA 21 CFR 184.1005
蒸汽密度
2.07 (vs air)
蒸汽壓力
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
800 °F
儲存期限
Expiration date period - 5 years
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
轉變溫度
solidification point ≥15.6 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
SMILES 字串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
sour
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酸是一种有机酸,主要用作防腐剂、酸化剂和调味剂。 它是醋和焦木酸的主要成分。 与膨松剂结合,它可从碳酸氢钠中产生二氧化碳。 乙酸可用作冰淇淋、非酒精饮料和烘焙食品中的调味剂。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Bender DA and Bender AE
Benders? Dictionary of Nutrition and Food Technology (1999)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
IgoeY Rs, et al
Dictionary of Food ingredients, 3-3 (1999)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 13-15 (1997)
Katharine Trenholme et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3666-3678 (2014-04-16)
Therapies to prevent transmission of malaria parasites to the mosquito vector are a vital part of the global malaria elimination agenda. Primaquine is currently the only drug with such activity; however, its use is limited by side effects. The development