agency
suitable for ASTM® 7969
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-43
suitable for EPA 1634
suitable for EPA 534
suitable for EPA 8328
suitable for EPA ACB B21-03
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2011
品質等級
蒸汽密度
2.07 (vs air)
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
liquid
自燃溫度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 用于吲哚与芳基或杂芳基醛的无溶剂一锅缩合以合成二(吲哚基)甲烷。
- 用环酮取代色胺合成四氢-Ͱ-咔啉的Pictet-Spengler反应。
- 通过多米诺多组分反应合成三取代噻唑。
它还可被用作:
- 通过氰尿酰氯与芳香胺的芳基胺化来合成芳基胺官能化的1,3,5-三嗪衍生物的溶剂。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
其他客户在看
商品
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.