主要文件
1.09716
Supelco
正辛烷
reference substance for gas chromatography
别名:
正辛烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CH3
CAS号:
分子量:
114.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
203-892-1
蒸汽壓力
14 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
210 °C
expl. lim.
0.8-6.5 % (v/v)
技術
gas chromatography (GC): suitable
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
轉變溫度
flash point 13 °C
密度
0.70 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup