产品名称
亚甲基蓝(C.I.52015), Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
品質等級
形狀
powder
效力
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
損耗
10-15% loss on drying, 110 °C
顏色
dark green
pH值
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
溶解度
50 g/L
體積密度
400‑600 kg/m3
λmax
660-665 nm at 50% in ethanol
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
同一性(UV/VIS 光谱):通过测试
最大吸光度λmax.(乙醇 50%):660 - 665 nm
比吸光度 A 1%/1cm(λmax;0.003 g/l;乙醇 50 %):2250 - 2750
干燥失重(110 °C):10 - 15 %
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.