等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
化驗
97%
形狀
liquid
自燃溫度
867 °F
expl. lim.
7 %
雜質
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸發殘留物
<0.0003%
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
溶解度
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
o -二甲苯可作为从胆甾-4-烯-3β-醇合成 N , N -二甲基-5β-胆甾-3-烯-5-乙酰胺的溶剂。也可用作制备 o -二甲苯基溴化物 、4-溴- o -二甲苯 {45 和 o -甲苯甲酸的起始物料。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
o-Toluic acid
Organic Syntheses, 27, 84-84 (1947)
N,N-dimethyl-5?-cholest-3-ene-5-acetamide
Organic Syntheses, 54, 77-77 (1974)
o-Tolualdehyde
Organic Syntheses, 30, 99-99 (1950)
Mesoporous Co3O4-supported gold nanocatalysts: Highly active for the oxidation of carbon monoxide, benzene, toluene, and o-xylene.
J. Catal., 309, 408-418 (2014)
Concise Encyclopedia Chemistry, 833-833 (1994)