主要文件
8.06910
Sigma-Aldrich
正辛烷
for synthesis
别名:
正辛烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CH3
CAS号:
分子量:
114.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
EC索引号:
203-892-1
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
14 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
210 °C
expl. lim.
0.8-6.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
沸点
125-126 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
转变温度
flash point 13 °C
密度
0.70 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C(CCCC)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
一般描述
正辛烷是一种烃类化合物,可用作溶剂、清洁剂、燃料添加剂或反应试剂。
应用
正辛烷可用作;
  • 反相微乳液技术制备碳酸锌颗粒中的油相。
  • 作为稀释剂用于以二(2-乙基己基)磷酸萃取剂进行稀土元素(REE)的溶剂萃取。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.702 - 0.704
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup
访问文档库
Synthesis of zinc carbonate hydroxide nanoparticles using microemulsion process
Alhawi T, et al.
Procedia Engineering, 102, 346-355 (2015)
Electrochemistry for the generation of renewable chemicals: electrochemical conversion of levulinic acid
dos Santos, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(34), 26634-26643 (2015)