主要文件
1.04877
Supelco
磷酸二氢钾
for analysis (<= 0.005% Na) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
磷酸钾 一元, prim.-磷酸钾, 磷酸二氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH2PO4
CAS号:
分子量:
136.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-913-4
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
表单
solid
效能
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
杂质
≤0.01% Insoluble matter
缺失
≤ 0.2% loss on drying, 130 °C
pH值(酸碱度)
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
堆积密度
1200 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
痕量阳离子
As: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • β-乳球蛋白稳定的纳米乳液——影响液滴大小和纳米乳液稳定性的制剂和工艺因素。:这项研究探讨了β-乳球蛋白在纳米乳液中的稳定机制,对制药和食品科学具有重要意义,可能利用磷酸氢二钾等物质来控制稳定性和pH值(Ali等人,2016年)。
分析说明
含量测定(碱量滴定法): ≥ 99.0 %
含量测定(碱量滴定法,以无水物质计算):98.0 - 100.5 %
含量测定(碱量滴定法;干物质): ≥ 99.5 %
鉴别:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物: ≤ 0.01 %
pH值(5 %;水,25 °C):4.2 - 4.5 C
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.003 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0010 %
重金属(ACS): ≤ 0.001 %
As(砷): ≤ 0.0002 %
Fe(铁): ≤ 0.0010 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
还原物质:通过测试
干燥失重(130 °C): ≤ 0.2 %
符合ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.