等級
ACS reagent
anhydrous
品質等級
產品線
Redi-Dri™
化驗
≥99%
形狀
powder or crystals
品質
free-flowing
雜質
≤0.01% Insoluble matter
損耗
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH值
4.1-4.5 (25 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES 字串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Redi-Dri™包装技术可避免盐类试剂结块,让你无需再通过复杂手段保持粉末自由流动。粉末维持干燥便于准确称量和轻松取用,改善实验结果。Redi-Dri™技术无抗结剂添加即可数月保持粉末的易用流动形式,让你不再需要对盐类试剂进行烘箱或干燥器干燥处理,或手动粉碎结块。重复取用后,结果依然准确。Redi-Dri™包装通过长期保证盐类试剂的方便易用,大幅节约您的时间、精力和金钱。
應用
特點和優勢
- 提高效率——免除需要松散硬化粉末的时间和精力
- 更加安全——避免使用工具大力敲碎团块的风险
- 更加经济——制备和溶剂化速度更快,提高效率并节约成本
- 质量保证——经过专业检测的出色品质,无抗结剂添加
- 灵活的用量选择——有从研究到放大级别的用量规格可供选择
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
其他客户在看
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
实验方案
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.