產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
pH值
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
體積密度
800 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI 密鑰
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
聯結
替代:PX1571; PX1571-1; PX1571-20
分析報告
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.0 %
pH值(5 %;水):9.1 - 9.3
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005%
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
As(砷): ≤ 0.00005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.1 %
pH值(5 %;水):9.1 - 9.3
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005%
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
As(砷): ≤ 0.00005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.1 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1