等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (alkalimetric)
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.01% Insoluble matter
損耗
≤ 0.2% loss on drying, 105 °C
pH值
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
體積密度
880 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
替代品:SX0720;SX0720-1;SX0720-5;SX0720-7;SX0720-20
分析報告
含量(碱量滴定): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.01 %
pH值(5 %;水,25 °C):8.7 - 9.3
氯(Cl): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(ACS): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.0003 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.01 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
干燥失重(105°C): ≤ 0.2 %
符合 ACS,Reag.Ph Eur
不溶物: ≤ 0.01 %
pH值(5 %;水,25 °C):8.7 - 9.3
氯(Cl): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(ACS): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.0003 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.01 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
干燥失重(105°C): ≤ 0.2 %
符合 ACS,Reag.Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1