等级
for inorganic trace analysis
质量水平
方案
≥99.5% (alkalimetric)
99.995% anhydrous basis
表单
solid
效能
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
技术
HPLC: suitable
pH值(酸碱度)
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解性
208 g/L
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
堆积密度
1200 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 可以现场去除产品的生物催化提高对香豆酸的产量:这项研究证明了磷酸二氢钾在生物催化反应中的用途,尤其是提高对香豆酸产量的用途,对香豆酸是各种生化应用中的重要化合物(Virklund et al., 2024).
- 释放生物炭的潜力:磷酸二氢钾可用于提高生物炭复合材料的吸附能力,从而去除水中的Pb(II)和Cd(II)等重金属,研究彰显了其在环境净化策略中的有效性(Li et al., 2024).
- 双水相体系本特哈曼烟草的重组几丁质酶:研究展示了磷酸二氢钾在双水相系统中实现酶的高效分配的应用,这对生物技术和工业应用很重要(Tue et al., 2024).
- K(+)扩散对磷酸钾镁水泥水化的影响:探讨了磷酸二氢钾影响磷酸镁钾水泥水化过程的作用,提供了关于建筑和材料科学的重要见解(Leng et al., 2024).
- 解锁自然的工具箱:本研究展示了磷酸二氢钾如何优化重组蛋白的生产条件,从而提高产量,并简化生物制造中的生产过程(Rajak et al., 2024).
联系
替代:5108-1; 5108-2; 5108
分析说明
纯度(金属): ≥ 99.995 %
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.5 %
260 nm处的比吸光度A(2 cm,10%,水): ≤ 0.010
氯化物(Cl): ≤ 5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 30 ppm
As(砷): ≤ 0.1 ppm
Ba(钡): ≤ 5.0 ppm
Ca(钙): ≤ 0.50 ppm
Cd(镉): ≤ 0.005 ppm
Ce(铈): ≤ 0.010 ppm
Co(钴): ≤ 0.010 ppm
Cu(铜): ≤ 0.005 ppm
Eu(铕): ≤ 0.010 ppm
Fe(铁): ≤ 0.10 ppm
Hg(汞): ≤ 0.05 ppm
La(镧): ≤ 0.010 ppm
Mg(镁): ≤ 0.50 ppm
Mn(锰): ≤ 0.010 ppm
Na(钠): ≤ 20.0 ppm
Ni(镍): ≤ 0.010 ppm
Pb(铅): ≤ 0.005 ppm
Sm(钐): ≤ 0.010 ppm
Sr(锶): ≤ 0.50 ppm
Tl(铊): ≤ 0.01 ppm
Y(钇): ≤ 0.010 ppm
Yb(镱): ≤ 0.010 ppm
Zn(锌): ≤ 0.005 ppm
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.5 %
260 nm处的比吸光度A(2 cm,10%,水): ≤ 0.010
氯化物(Cl): ≤ 5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 30 ppm
As(砷): ≤ 0.1 ppm
Ba(钡): ≤ 5.0 ppm
Ca(钙): ≤ 0.50 ppm
Cd(镉): ≤ 0.005 ppm
Ce(铈): ≤ 0.010 ppm
Co(钴): ≤ 0.010 ppm
Cu(铜): ≤ 0.005 ppm
Eu(铕): ≤ 0.010 ppm
Fe(铁): ≤ 0.10 ppm
Hg(汞): ≤ 0.05 ppm
La(镧): ≤ 0.010 ppm
Mg(镁): ≤ 0.50 ppm
Mn(锰): ≤ 0.010 ppm
Na(钠): ≤ 20.0 ppm
Ni(镍): ≤ 0.010 ppm
Pb(铅): ≤ 0.005 ppm
Sm(钐): ≤ 0.010 ppm
Sr(锶): ≤ 0.50 ppm
Tl(铊): ≤ 0.01 ppm
Y(钇): ≤ 0.010 ppm
Yb(镱): ≤ 0.010 ppm
Zn(锌): ≤ 0.005 ppm
法律信息
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1