主要文件
1.04718
Supelco
异辛烷
for spectroscopy Uvasol®
别名:
2,2,4-三甲基戊烷, 异辛烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
208-759-1
NACRES:
NA.03
蒸汽密度
3.9 (vs air)
质量水平
蒸汽压
41 mmHg ( 21 °C)
方案
≥99.8% (GC)
表单
liquid
自燃温度
745 °F
效能
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
蒸发残留物
≤0.0002%
颜色
APHA: ≤10
透射比
205 nm, ≥30%
215 nm, ≥65%
220 nm, ≥80%
225 nm, ≥85%
235 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
255 nm, ≥99%
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
pH值(酸碱度)
7
沸点
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
转变温度
flash point -12 °C
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 205 nm Amax: ≤0.52
λ: 215 nm Amax: ≤0.19
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 225 nm Amax: ≤0.07
λ: 235 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 255 nm Amax: ≤0.004
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
UV/VIS 和红外光谱中分析结果的准确性取决于是否使用非常纯的溶剂进行样品制备。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 系列是特别被计为用于光谱学和其它需要最高光学纯度化学物质的应用领域。精制过程使得应用更加安全并避免由痕量 UV(紫外线)、IR(红外线)和荧光污染引起对分析结果的错误判断。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 溶剂可提供最佳的紫外线透射率。在所有质量标准中,均确定了5种典型波长的最小透射率。
应用
  • 使用高效尺寸排阻色谱法表征棕榈脂肪酸馏分、二酰甘油区域异构体和酯化产物。:这项研究利用异辛烷分析棕榈脂肪酸馏分及其衍生物,强调了其在增强脂质分析色谱技术中的作用(Aryusuk等人,2024年)。
  • 多变量优化和改进的QuEChERS方法用于测定烤肉中多环芳烃和多氯联苯的GC-MS方法的验证。:这项研究在食品样品中危险化合物的提取和分析中使用了异辛烷,证明了先进的样品制备技术对于确保食品安全的重要性(Ostadgholami等人,2023年)。
  • 云点萃取与气相色谱法的兼容性:Triton X-100对有机氯和有机磷农药的GC-MS和GC-MS/MS分析的基质效应。:异辛烷被强调为环境毒素提取和色谱分析的关键组成部分,展示了其在减少基质干扰方面的效用(Hristozova等人,2024年)。
  • 具有新型特性的ZMS-2丝氨酸蛋白酶的表征和中试规模应用,用于环保型皮革加工。:虽然间接相关,但这篇文章说明了生化方法在工业中的更广泛适用性,其中可以推断出异辛烷在工艺优化中的作用(′Khan等人,2023年)。
  • 通过结合重量分析、红外光谱和反演法(IRIS)研究沸石混合物的扩散特性。:本文讨论了异辛烷在研究沸石传输特性中的应用,这对于化学中的催化和分离过程很重要(Ait Blal等人,2023年)。
产品规格
空气中的饱和浓度:239 g/m3(20 °C)
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.8 %
蒸发残留物: ≤ 0.0002 %
水: ≤ 0.005 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
荧光(以254 nm奎宁计): ≤ 1.0 ppb
荧光(以365 nm处奎宁计): ≤ 1.0 ppb
透射率(205 nm): ≥ 30 %
透射率(215 nm): ≥ 65 %
透射率(220 nm): ≥ 80 %
透射率(225 nm): ≥ 85 %
透射率(235 nm): ≥ 90 %
透射率(245 nm): ≥ 98 %
透射率(从255起 nm开始): ≥ 99 %
吸光度(205 nm): ≤ 0.52
吸光度(215 nm): ≤ 0.19
吸光度(220 nm): ≤ 0.10
吸光度(225 nm): ≤ 0.07
吸光度(235 nm): ≤ 0.05
吸光度(245 nm): ≤ 0.01
吸光度(255 nm): ≤ 0.004
符合ACS和Reag. Ph Eur“特定用途光谱法”的要求Ph Eur
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
10.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-12 °C - closed cup
访问文档库
商品
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.