蒸汽密度
3.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
97.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.8% (acidimetric)
形狀
liquid
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤10% Water (Karl Fischer)
蒸發殘留物
≤0.005%
顏色
APHA: ≤10
透射率
265 nm, ≥10.0%
305 nm, ≥50.0%
320 nm, ≥80.0%
325 nm, ≥90.0%
折射率
n20/D 1.3 (lit.)
pH值
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
溶解度
soluble 10 g/mL
密度
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 使用纳米级分析物检测器来表征核糖霉素及其杂质。: 本研究使用纳米级分析物检测器来检测核糖霉素及其杂质,并详细介绍了三种不同气溶胶检测器的全面比较。作为流动相添加剂,三氟乙酸提高了检测灵敏度和分析精度,这对于准确的杂质分析和药物质量控制非常关键(Meng et al., 2024)。
- 范式转移:依赖于离子配对的尺寸排斥效应在自下而上的蛋白质组学反相肽分离中的主要作用: 本研究重点介绍了在蛋白质组学领域反相分离过程中三氟乙酸在改变肽的离子配对特性和尺寸排阻特性的关键作用。该研究深化了我们对影响肽行为机制的理解,这对于开发更有效的分析技术至关重要(Yeung et al., 2024)。
- 用于纺织品文物样品无损分析的新型纺织品相吸附提取。: 本文介绍了一种新型织物相吸附提取方法,该方法使用三氟乙酸和其它溶剂对纺织品文物样品进行无损分析。这种方法可以在不损坏原始文物的情况下对其进行详细分析,在文物保护和法医科学领域具有巨大的潜力(Tanasescu et al., 2024)。
- C8液相色谱柱固定相梯度的制备与表征: 该研究讨论了色谱柱固定相梯度的制备和表征,并以三氟乙酸调节流动相的pH值和离子强度。实践证实这种改进增强了复杂混合物的色谱分离,对分析和制备规模的分离十分关键(Cecil et al., 2024)。
- 介孔超顺磁性氧化铁纳米颗粒表面氰钴胺(维生素B(12))吸附的优化: 本研究利用三氟乙酸进行纳米颗粒的合成和功能化修饰,从而有效吸附维生素B(12)。该研究探讨了靶向药物递送系统和生物分离的可能影响,证明了这些人工合成纳米颗粒(engineered nanoparticle)的适应性和有效性Flieger et al., 2024)。
分析報告
水(K.F.): ≤ 0.10 %
色号(Apha): ≤ 10
蒸发残留物: ≤ 0.005 %
透射率(265 nm处): ≥ 10.0 %
透射率(305 nm处): ≥ 50.0 %
透射率(320 nm处): ≥ 80.0 %
透射率(从325起 nm开始): ≥ 90.0 %
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
其他客户在看
实验方案
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.