About This Item
经验公式(希尔记法):
BrK
CAS号:
分子量:
119.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-830-3
NACRES:
NA.03
推荐产品
蒸汽压
1.3 hPa ( 795 °C)
质量水平
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
技术
IR spectroscopy: suitable
pH值(酸碱度)
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
1435 °C/1013 hPa
mp
730 °C
溶解性
water: soluble (119 g/l at 20 °C (68 °F))
密度
2.75 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
900‑1000 kg/m3
应用
general analytical
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
一般描述
溴化钾在近UV到长波IR波段是透明的。在IR光谱中,将难以熔化或溶解在任何合适的IR传输溶剂中的固体样品与溴化钾粉末一起研磨并压成片后进行分析。 该方法对使用过的溴化钾的质量要求很高。将溴化钾Uvasol的平均粒径调整为150 μm。 这足以制备非常好的颗粒,而无需进一步预处理且无相关污染风险。如果在气密条件下保存,它也可以在几年内保持粉末状。通过特殊应用试验检测了其造粒的物理适用性,通过全谱FT-IR分析确定了其化学纯度。
应用
- A method for lipoprotein (a) Isolation from a small volume of plasma with applications for clinical research.:本文提供一种使用溴化钾分离脂蛋白的方法,对临床研究中的分析应用有重要意义。该方法的准确性令其具备较大的临床诊断应用潜力(Mueller et al., 2022)。
- Measurement uncertainty of lactase-containing tablets analyzed with FTIR.:本文使用傅里叶变换红外光谱(FTIR)和溴化钾评估对片剂乳糖酶的测量不确定度。说明本品提高药物检测准确性的作用(Paakkunainen et al., 2014)。
- MCM-41-supported oxo-vanadium(IV) complex: a highly selective heterogeneous catalyst for the bromination of hydroxy aromatic compounds in water.:本文在非均相催化剂的合成中用到溴化钾,说明它在选择性溴化反应中的作用,有益于开发高效的化学合成反应(Bhunia et al., 2011)。
- Proteomics and lipids of lipoproteins isolated at low salt concentrations in D2O/sucrose or in KBr.:本文研究溴化钾分离所得脂蛋白的蛋白质组学和脂质轮廓,说明它在脂质组学生化研究中提高分离度和准确性的作用(Ståhlman et al., 2008)。
- Single-drop and nanogram level determination of sulfite (SO3(2-)) in alcoholic and nonalcoholic beverage samples based on diffuse reflectance fourier transform infrared spectroscopic (DRS-FTIR) analysis on KBr matrix.:本文在饮料亚硫酸盐分析中创新地采用溴化钾,体现它的食品饮料质控作用(Verma et al., 2007)。
联系
替代品:PX1378
分析说明
应用程序测试:通过测试
吸光度(2 g压片,层厚0.5 cm)(水;3775-3050/1760-1520 cm⁻¹): ≤ 0.15
吸光度(2 g压片,层厚0.5 cm)(CH化合物;3050-2750 cm⁻¹): ≤ 0.004
吸光度(2 g压片,层厚0.5 cm)(其他;4000-400 cm⁻¹): ≤ 0.020
粒径(d10): ≤ 100 µm
粒径(d50): ≤ 200 µm
粒径(d90): ≤ 500 µm
吸光度(2 g压片,层厚0.5 cm)(水;3775-3050/1760-1520 cm⁻¹): ≤ 0.15
吸光度(2 g压片,层厚0.5 cm)(CH化合物;3050-2750 cm⁻¹): ≤ 0.004
吸光度(2 g压片,层厚0.5 cm)(其他;4000-400 cm⁻¹): ≤ 0.020
粒径(d10): ≤ 100 µm
粒径(d50): ≤ 200 µm
粒径(d90): ≤ 500 µm
法律信息
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.