About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
208-759-1
NACRES:
NA.03
推荐产品
蒸汽密度
3.9 (vs air)
质量水平
蒸汽压
41 mmHg ( 21 °C)
描述
isocratic
产品线
LiChrosolv®
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
745 °F
效能
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
技术
HPLC: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸发残留物
≤2.0 mg/L
透射比
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥80%
245 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
pH值(酸碱度)
7
沸点
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
转变温度
flash point -12 °C
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LiChrosolv 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,因而其是可重现分离的理想选择。由于在分析型HPLC中分离通常在梯度条件下进行,因此我们提供“梯度级”和“等度级”的溶剂。这使得所使用的溶剂的梯度影响最小化。
应用
- Spectral Investigations of Fluorescence Tracers in Automotive and Aviation Fuels under Cryogenic Conditions:本文使用异辛烷研究低温下的燃料行为,为提升汽车和航空业燃料的性能和安全性带来重要参考(Koegl et al., 2024)。
- Versatile Application of TiO2@PDA Modified Filter Paper for Oily Wastewater Treatment:使用异辛烷评估创新材料的环境处理效率,特别是含油废水处理,提高该工业活动的可持续性(Zhao et al., 2023)。
- Characterization and Pilot-Scale Application of the ZMS-2 Serine Protease with Novel Properties for the Eco-friendly Leather Processing:在酶的提取和表征中用到异辛烷,该酶显著减少制革加工的环境影响,推动工业生产可持续发展(Khan et al., 2023)。
- Rapid Construction of Caffeic Acid/p-Phenylenediamine Antifouling Hydrophilic Coating on a PVDF Membrane for Emulsion Separation:在高级涂层的制备中用到异辛烷。该涂层可提高膜分离的效率和寿命,富有环境工程意义(Tong et al., 2023)。
产品规格
空气中的饱和浓度:239 g/m3(20 °C)
制备说明
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
分析说明
纯度 (GC): ≥ 99.0 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.01 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(210 nm): ≥ 50 %
透射率(220 nm): ≥ 80 %
透射率(从245起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.01 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(210 nm): ≥ 50 %
透射率(220 nm): ≥ 80 %
透射率(从245起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
法律信息
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
10.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-12 °C - closed cup