About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
200-664-3
NACRES:
NA.03
推荐产品
蒸汽密度
2.7 (vs air)
质量水平
蒸汽压
0.42 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.8% (GC)
表单
liquid
自燃温度
573 °F
效能
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
蒸发残留物
≤0.0004%
颜色
APHA: ≤10
透射比
270 nm, ≥35%
280 nm, ≥50%
310 nm, ≥80%
330 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
运动粘度
2.14 cSt
沸点
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
转变温度
flash point 87 °C
密度
1.10 g/mL (lit.)
紫外吸收
λ: 270 nm Amax: ≤0.46
λ: 280 nm Amax: ≤0.30
λ: 310 nm Amax: ≤0.10
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.013
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
UV/VIS 和红外光谱中分析结果的准确性取决于是否使用非常纯的溶剂进行样品制备。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 系列是特别被计为用于光谱学和其它需要最高光学纯度化学物质的应用领域。精制过程使得应用更加安全并避免由痕量 UV(紫外线)、IR(红外线)和荧光污染引起对分析结果的错误判断。Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> 溶剂可提供最佳的紫外线透射率。在所有质量标准中,均确定了5种典型波长的最小透射率。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
产品规格
空气中的饱和浓度:8.0 g/m3(20 °C)
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.8 %
蒸发残留物: ≤ 0.0004 %
水: ≤ 0.05 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(270 nm): ≥ 35 %
透射率(280 nm): ≥ 50 %
透射率(310 nm): ≥ 80 %
透射率(330 nm): ≥ 90 %
透射率(从350起 nm开始): ≥ 97 %
吸光度(270 nm): ≤ 0.46
吸光度(280 nm): ≤ 0.30
吸光度(310 nm): ≤ 0.10
吸光度(330 nm): ≤ 0.05
吸光度(350 nm): ≤ 0.013
蒸发残留物: ≤ 0.0004 %
水: ≤ 0.05 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(270 nm): ≥ 35 %
透射率(280 nm): ≥ 50 %
透射率(310 nm): ≥ 80 %
透射率(330 nm): ≥ 90 %
透射率(从350起 nm开始): ≥ 97 %
吸光度(270 nm): ≤ 0.46
吸光度(280 nm): ≤ 0.30
吸光度(310 nm): ≤ 0.10
吸光度(330 nm): ≤ 0.05
吸光度(350 nm): ≤ 0.013
法律信息
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup