文件
1.01900
Supelco
二甲基亚砜
for headspace gas chromatography SupraSolv®
别名:
DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-664-3
NACRES:
NA.03
agency
according to Ph. Eur.
according to USP
品質等級
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
效力
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
技術
GC-HS: suitable
雜質
≤0.05% Water
蒸發殘留物
≤3.0 mg/L
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
運動黏度
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 87 °C
密度
1.10 g/mL (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于顶空气相色谱的 SupraSolv 溶剂专用于符合 ICH、Ph Eur(欧洲药典)和 USP(美国药典)的药物物质、辅料和药物产品残留
溶剂的分析 - SupraSolv 顶空溶剂适用于所有
ICH 定义的残留溶剂。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
規格
空气中的饱和浓度:8.0 g/m3(20 °C)
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.8 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 3.0 mg/l
水: ≤ 0.05 %
颜色: ≤ 10 色度
GC/HS (ICH 1 类的所有残留溶剂): ≤ 1 µg/g
GC/HS (ICH 2 类的所有残留溶剂): ≤ 10 µg/g
GC/HS (ICH 3 类的所有残留溶剂): ≤ 50 µg/g
适用于根据 Ph Eur 和 USP 分析 ICH 1、2 和 3 类的残留溶剂。
未检测到甲酸、乙酸、二甲基乙酰胺和异丙基苯。
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
访问文档库
相关内容
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.