Merck
所有图片(8)
主要文件
1.02952
Supelco
二甲基亚砜
for analysis EMSURE® ACS
别名:
甲亚磺酰甲烷,甲亚砜,二甲基(氧化)硫,DMSO, DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
200-664-3
NACRES:
NA.05
等级
ACS reagent
for analytical purposes
质量水平
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽压
0.42 mmHg ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
573 °F
效能
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.0002 meq/g Titrable acid
蒸发残留物
≤0.001%
颜色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
运动粘度
2.14 cSt
沸点
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
转变温度
flash point 87 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.10 g/mL (lit.)
痕量阳离子
Fe: ≤0.0001%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EMSURE 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
应用
二甲亚砜可用作溶剂:
  • 溶解底物并稀释荧光底物。
  • 渗透嗜盐需钠弧菌大肠埃希菌细胞。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
产品规格
空气中的饱和浓度:8.0 g/m3(20 °C)
联系
Discover EMSURE - to be more than sure!
其他说明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
访问文档库
Direct detection of heterotrophic diazotrophs associated with planktonic aggregates
Eyal G et al.
Scientific Reports, 9, 9288-9288 (2019)
Evaluation of fluorogenic substrates in the assessment of digestive enzymes in a decapod crustacean Maja brachydactyla larvae
Guiomar R et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 282, 90-96 (2008)
实验方案
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.