主要文件
1.01040
Supelco
2-丙醇
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
别名:
IPA, 仲丙醇, 异丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHOH
CAS号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-661-7
NACRES:
NA.03
化驗:
≥99.9% (GC)
技術:
HPLC: suitable
bp:
82 °C (lit.)
蒸汽壓力:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
产品名称
2-丙醇, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
蒸汽密度
2.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
產品線
LiChrosolv®
等級
gradient grade
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
效力
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
蒸發殘留物
≤2.0 mg/L
透射率
220 nm, ≥80% (Checking after purging with N2)
230 nm, ≥90% (Checking after purging with N2)
250 nm, ≥99% (Checking after purging with N2)
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LiChrosolv 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,因而其是可重现分离的理想选择。由于在分析型HPLC中分离通常在梯度条件下进行,因此我们提供“梯度级”和“等度级”的溶剂。这使得所使用的溶剂的梯度影响最小化。
應用
2-丙醇可用作以下实验的溶剂:
  • 制备反相LC-MS-MS 分析用的等度流动相。
  • 制备磷脂的储备溶液。
  • 在苏木精-伊红(H&E)染色实验中清洗载玻片。
準備報告
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.9 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.05 %
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
梯度等级(235 nm): ≤ 1.0 mAU
梯度等级(254 nm): ≤ 1.0 mAU
透射率(用 N₂ 吹扫后进行检测(在 220 nm 处)): ≥ 80 %
透射率(用 N₂吹扫后进行检测(在 230 nm 处)): ≥ 90 %
透射率(用 N₂ 吹扫后进行检测(从 250 nm)): ≥ 99 %
 经0.2 µm过滤器过滤
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
访问文档库
Temperature optimization for improved determination of phosphatidylserine species by micro liquid chromatography with electrospray tandem mass spectrometric detection.
smund L, et al.
Journal of Separation Science, 27, 297-303 (2004)
N-Glycan matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging protocol for formalin-fixed paraffin-embedded tissues.
Matthew B T, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 31, 825-841 (2017)
商品
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
实验方案
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
HPTLC–MS analysis of quinine in tonic water and caffeine in coffee and cola drinks.
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.