Merck
439134
Sigma-Aldrich
乙腈
≥99.9%, gradient grade, suitable for UV/Vis spectroscopy, HPLC
别名:
ACN, 乙腈, 氰甲烷, 甲基氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12190000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.03
等級:
gradient grade
化驗:
≥99.9%
技術:
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
應用:
food and beverages
bp:
81-82 °C (lit.)
蒸汽壓力:
72.8 mmHg ( 20 °C)
产品名称
乙腈, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
等級
gradient grade
品質等級
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
描述
HPLC gradient analysis <= 0.5 mAU @254 nm
HPLC gradient analysis <= 3 mAU @ 210 nm
baseline drift at 210 nm <= 15 mAU
化驗
≥99.9%
形狀
liquid
自燃溫度
973 °F
純化經由
sub-micron filtration
expl. lim.
16 %
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb quinine fluor., 365 nm
≤1 ppb quinine fluor., 254 nm
蒸發殘留物
<0.0002%
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙腈(Mecn),一种脂肪族腈,是一种具有宜人气味的无色液体。它在有机合成中被广泛用作溶剂和中间体。 它对紫外-可见光是透明的,使其非常适用于基于分光光度法和荧光测定的技术。因MeCN具有低粘度、高洗脱强度并在水中高度混溶,它在众多色谱技术中用作流动相组分。 它的红外光谱已被记录。 已研究了在铁络合物存在下通过利用过氧化氢的烷烃氧化而在MeCN中合成烷基氢过氧化物。 已研究了使用Co-B非晶态合金催化剂来氢化MeCN以形成乙胺。
應用
  • 花青素的色谱分离:乙腈是高效液相色谱(HPLC)中用于分离花青素和其他酚类化合物的优选溶剂。研究探索了通过在流动相中用甲醇代替乙腈来控制花青素分离的选择性,突出了溶剂在优化色谱条件以提高分辨率和检测灵敏度方面的作用(Deineka等人,Journal of Analytical Chemistry,2021年)。
  • 过氧草酸盐化学发光检测:乙腈用于过氧草酸盐化学发光检测α-氨基酸。溶剂与水和乙酸乙酯形成稳定混合溶液的能力增强了化学发光反应,从而可以对各种样品中的氨基酸进行灵敏和选择性检测。该应用对于生化和临床分析至关重要(Kan等人,American Journal of Analytical Chemistry,2020年)。
  • DNA 修饰的电化学检测:乙腈用于电化学方法检测DNA修饰,例如5-甲酰尿嘧啶。(2-苯并咪唑基)乙腈标记反应中溶剂的稳定作用增强了检测DNA修饰的选择性和灵敏度,这对于基因组和生物医学研究至关重要(Tang等人,Analytical Chemistry,2021年)。
  • 色谱中的替代溶剂:研究了在反相HPLC中用乙醇代替乙腈来测定花青素。这种替代旨在保持色谱性能,同时减少与乙腈使用相关的环境影响和成本。研究结果表明,在不影响分析质量的情况下,使用乙醇作为更环保的替代品的可行性(Deineka等人,Journal of Analytical Chemistry,2023年)。
準備報告
产品已经过0.2 μm滤器过滤
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
H Haugen et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 73(2), 229-237 (2005-03-10)
This article deals with enzyme-induced biodegradation behavior of thermoplastic polyether-urethane (TPU). Porous scaffolds were processed by a new foaming method applied in hot pressing and injection molding. The scaffolds were subsequently gamma sterilized. The samples were incubated with cholesterol esterase
Liquid phase hydrogenation of acetonitrile to ethylamine over the Co-B amorphous alloy catalyst.
Li H, et al.
J. Catal., 214(1), 15-25 (2003)
Hydrogen peroxide oxygenation of alkanes including methane and ethane catalyzed by iron complexes in acetonitrile.
Shul'pin GB, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(2-3), 317-332 (2004)
Infrared spectra of acetonitrile and acetonitrile-d3.
Pace EL and Noe LJ.
J. Chem. Phys. , 49, 5317-5325 (1968)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
实验方案
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.