主要文件
1.06007
Supelco
甲醇
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®, reag. Ph. Eur.
别名:
木酒精
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OH
CAS号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-659-6
NACRES:
NA.03
化驗:
≥99.9% (GC)
技術:
HPLC: suitable
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸汽壓力:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
产品名称
甲醇, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
等級
gradient grade
gradient grade
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
效力
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
蒸發殘留物
≤2.0 mg/L
顏色
APHA: ≤10
透射率
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
235 nm, ≥83%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
運動黏度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 225 nm Amax: ≤0.170
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LiChrosolv 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,因而其是可重现分离的理想选择。由于在分析型HPLC中分离通常在梯度条件下进行,因此我们提供“梯度级”和“等度级”的溶剂。这使得所使用的溶剂的梯度影响最小化。
應用
甲醇可用作以下反应的溶剂:
  • 在Zorbax C18反相柱的流动相中用于分离汞。
  • 在固相萃取(SPE)过程中清洗滤芯并作为提取分析物的洗脱剂。
準備報告
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.9 %
一致性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 2.0 mg/l
水: ≤ 0.02 %
颜色: ≤ 10 色度
密度 (d 20 °C/20 °C): 0.791 - 0.793
沸点:64 - 65 °C
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
梯度等级(235 nm): ≤ 2.0 mAU
梯度等级(254 nm): ≤ 1.0 mAU
荧光(254 nm处奎宁): ≤ 1.0 ppb
荧光(365 nm处奎宁): ≤ 0.5 ppb
透射率(210 nm): ≥ 20 %
透射率(220 nm): ≥ 60 %
透射率(230 nm): ≥ 75 %
透射率(235 nm): ≥ 83 %
透射率(250 nm): ≥ 95 %
透射率(从260起 nm开始): ≥ 98%
吸光度(225 nm): ≤ 0.170
经0.2 µm过滤器过滤。
适用于UPLC/UHPLC/Ultra HPLC-仪器。
根据Reag的标准,符合甲醇R1和R2。Ph Eur;
符合ACS对液相色谱仪适用性的要求。
蒸发系数:1.9
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 7
1 of 7
Determination of mercury species by the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography--atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction.
Pavlna P et al.
Analytica Chimica Acta, 866, 21-26 (2015)
Heterocyclic amines in aged and thermally treated pork longissimus dorsi muscle of normal and PSE quality.
T Polak et al.
LWT--Food Science and Technology, 42, 504-513 (2009)
商品
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
查看所有结果
实验方案
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.