product name
2-丙醇, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
效力
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- A soft coagulation bath to induce phase separation for creating the desired microfiltration pore size range.
- An extraction solvent for organic additives and poorly water-soluble substances.
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
其他客户在看
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.