生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.7%
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
雜質
≤0.2% (water)
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
alcohol; musty; woody
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup