product name
水, gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
等級
HPLC grade
品質等級
agency
meets USP/NF
蒸汽壓力
23 hPa ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
形狀
liquid
儲存期限
12 mo. (from manufacture date)
技術
HPLC: suitable
雜質
≤5 ppb Total purgeable organics
蒸發殘留物
≤1 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 190 nm Amax: ≤0.010
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 220 nm Amax: ≤0.010
λ: 230 nm Amax: ≤0.010
λ: 240 nm Amax: ≤0.010
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
應用
general analytical
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Expiration Dated
準備報告
分析報告
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.