主要文件
1.00362
Sigma-Aldrich
银染试剂盒,依据von Kossa
for the detection of microcalcification
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116124
NACRES:
NA.41
品質等級
IVD
for in vitro diagnostic use
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
镀银试剂盒von Kossa用于检测微钙化,用于可视化组织学组织标本中的钙沉积。它包含两种镀银所需的即用试剂。可以用试剂盒中不含的快速核红染色溶液(可选的)进行复染色。硝酸银溶液的银离子与储存的钙沉积物中的钙的碳酸盐和磷酸盐离子反应,并取代钙离子。通过暴露在强光下,这些银离子被还原为金属银,并通过显微镜对这种银进行评估。
该包装提供300次染色。本产品已注册为IVD和CE标志。
有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
應用
用于检测石蜡切片中的钙沉积
分析報告
显微镜检查适用性通过测试钙棕色至黑色核红色胶原红色背景红色
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3