推荐产品
用途
kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
技術
protein staining: suitable
一般說明
應用
特點和優勢
- 经预混和预称重 的溶液可减少对每一成分单独进行采购及制备所花费的时间和成本。
- 经优化的实验方案 有助于确定获得最佳结果所需的条件。
- 其高度的灵敏度及极低的本底 可确保对低丰度蛋白的检测并从其他蛋白中分辨出来。
- 兼容于MALDI 感兴趣蛋白点可通过质谱进行进一步的定性分析。
- 室温稳定性使得其保存容易而且方便。
法律資訊
取代透過
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup
商品
为满足蛋白分析的多样化需求,Sigma提供多种蛋白质可视化(染色)试剂。EZBlue™和ProteoSilver™专为蛋白质组学而设计,即使在传统的PAGE形式中依然表现出色。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
实验方案
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Western blotting前用于培养组织和细胞的细胞裂解和有效蛋白提取的样品制备实验方案。
聚丙烯酰胺凝胶化学性质概述以及使用mPAGE® TurboMix Bis-Tris制胶试剂盒手动灌注聚丙烯酰胺凝胶的详细说明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.