主要文件
SCM121
Sigma-Aldrich
OsteoMAX-XF分化培养基
Defined Xeno-Free osteogenesis differentiation medium that is specially formulated to readily differentiate human mesenchymal stem cells (MSCs) into mature osteocytes as assessed by alizarin red & alkaline phosphatase staining.
别名:
Osteocyte differentiation media, Osteogenesis Media, Osteogenesis media, Osteocyte differentiation media
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
质量水平
表单
liquid
制造商/商品名称
OsteoMAX-XF
技术
cell culture | stem cell: suitable
运输
dry ice
一般描述
骨骼经过持续的重塑过程,需要两种细胞类型的协同活动。破骨细胞破坏骨基质,而成骨细胞沉积胶原、钙、磷和其他矿物质以形成新的骨。破骨细胞和成骨细胞活性之间的平衡决定了骨的质量和密度。包括骨质疏松症(绝经后女性普遍存在的年龄相关现象,其中骨质大大减少),成骨不全症(也称为脆骨病)在内的多种骨骼疾病可能是由成骨细胞和破骨细胞调节异常引起的。因此,了解成骨生成(形成新骨骼的过程)的分子机制至关重要。
间充质干细胞(MSC)定义为具有粘附能力的多能祖细胞的自我更新群体,具有分化成几种间充质细胞谱系的潜能。MSC 已经从成年骨髓、脂肪组织和脐带血中分离出来,也可以在体外从胚胎和诱导多能干细胞中产生。在定义的体外测定中,MSC 经证明可以轻易分化为形成骨、软骨、脂肪、肌腱和肌肉组织的谱系特异性细胞。
EMD Millipore’s OsteoMAX-XF 分化培养基经过特殊配制可轻松将人间充质干细胞轻松分化为成骨细胞系(成骨细胞),可通过茜素红和碱性磷酸酶染色进行评估。该专利配方是使用 Plasticell’s CombiCultTM 开发的,Plasticell′s CombiCultTM 是一项基于专利的,基于微珠的组合技术,专为发现新型干细胞分化实验方案而开发。
特点和优点
- 无血清、无异源物种成分、成分确定的培养基配方
- 早在分化 7 天之内即可在标准组织培养系统中快速、稳固和高效地矿化和骨结节形成。
使用 EMD Millipore′s OsteoMAX-XF 分化培养基,我们通常可从骨髓来源的间充质干细胞中获得 80% 成熟的骨细胞。成骨细胞分化的效率可能会有所不同,具体取决于间充质干细胞的来源和质量以及实验方案是否有变化。
制备说明
1. OsteoMAX-XF Basal Medium (Part No. CS210596). One bottle containing 90 mL basal medium.
2. OsteoMAX-XF Supplement (10X) (Part No. CS210597). One bottle containing 10 mL of 10X concentrated supplement.
储存及稳定性
OsteoMAX-XF 基础培养基: (货号 CS210596)应储存于 -20°C,直到使用。 自收到之日起四个月内使用。 解冻后,培养基在黑暗中冷藏于 2° 至 8°C 可保存长达 6 个月。
OsteoMAX-XF 补充剂(10X): (货号 Cs210597)应在储存于 -20°C,直到使用。 自收到之日起四个月内使用。 解冻后,将补充剂添加到基础培养基中,充分混合并使用 0.22 um stericup 过滤器过滤灭菌。 过滤后的完全培养基可以在 2 至 8°C 的黑暗环境中短期保存,应在 7 天内使用。 若要长期存储,将过滤后的添加了补充剂的完全培养基等分成适当的工作体积,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,因为它会影响活性水平。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
访问文档库
商品
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
新型无血清、无异种人间充质干细胞(MSC)骨细胞分化培养基的开发。
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
实验方案
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
有关间充质的信息,特别是间充质干细胞培养实验方案用于间充质干细胞(MSC)分离、扩增和分化的分步细胞培养方案。