生物来源
synthetic
质量水平
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
蒸汽密度
2.07 (vs air)
表单
liquid
自燃温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
包装
pkg of 1L (1371301000)
pkg of 20L (1371309020)
pkg of 25L (1371309025)
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
沸点
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-25°C
SMILES字符串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
102.2 °F - closed cup
闪点(°C)
39 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)