Merck
697109
Sigma-Aldrich
3-氟-2-吡啶甲腈
96%
别名:
2-氰基-3-氟吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3FN2
CAS号:
分子量:
122.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
crystals
mp
27-32 °C
官能团
fluoro
nitrile
SMILES字符串
Fc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
InChI key
VZFPSCNTFBJZHB-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
219.9 °F
闪点(°C)
104.4 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)