Merck
E50205
Sigma-Aldrich
4,4,4-三氟乙酰乙酸乙酯
99%
别名:
ETFAA, 三氟乙酰乙酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3COCH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
184.11
Beilstein:
608353
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
密度
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O3/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
OCJKUQIPRNZDTK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
4,4,4-三氟乙酰乙酸乙酯(ETFAA)是合成对映纯的三氟甲基官能化产物的通用试剂。应用包括:
  • 由手性 CF3-恶唑烷合成(S)-和(R)-α-三氟甲基-天冬氨酸和 α-三氟甲基-丝氨酸,其衍生自 ETFAA。
  • 对映纯合成三氟甲基-β-氨基酸衍生物。
  • 由(R)-苯基甘氨酸与 ETFAA 缩合得到的恶唑烷中间体合成(2R)-2-三氟甲基-2-羧基氮杂环丁烷,(R)-和(S)-三氟甲基高丝氨酸。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Ethyl-4, 4, 4-trifluoroacetoacetate (ETFAA), a powerful building block for enantiopure chirons in trifluoromethyl-β-amino acid series.
Michaut V, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 128(8), 889-895 (2007)
Straightforward Synthesis of Novel Enantiopure α-Trifluoromethylated Azetidine 2-Carboxylic Acid and Homoserines.
Lensen N, et al.
Organic Letters, 17(2), 342-345 (2015)
Concise synthesis of enantiopure (S)-and (R)-α-trifluoromethyl aspartic acid and α-trifluoromethyl serine from chiral trifluoromethyl oxazolidines (Fox) via a Strecker-type reaction.
Simon J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 22(3), 309-314 (2011)