Merck
704024
Sigma-Aldrich
2-氟-6-氰基吡啶
95%
别名:
2-氰-6-氟吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3FN2
CAS号:
分子量:
122.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
31-35 °C
官能团
fluoro
nitrile
SMILES字符串
Fc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
InChI key
NVOLTPVZQXTZCW-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)