Merck
703982
Sigma-Aldrich
2-氰基-5-氟吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3FN2
分子量:
122.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
35-41 °C
官能团
fluoro
nitrile
SMILES字符串
Fc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
InChI key
BHXHRMVSUUPOLX-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
210.0 °F
闪点(°C)
98.9 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)