About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H18NO2P
CAS号:
分子量:
359.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
190 °C (dec.)
官能团
amine
SMILES字符串
[p]1([o]c2c(c4c([o]1)ccc5c4cccc5)c3c(cc2)cccc3)N(C)C
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
InChI key
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
法律信息
经 DSM 授权销售,仅供研究使用。
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.