Merck
692484
Sigma-Aldrich
(R)-DTBM-SEGPHOS®
别名:
(R)-(-)-5,5′-双[二(3,5-二丁基-4-甲氧基苯基)磷]-4,4′-二-1,3-苯并二氧烷, [(4R)-(4,4′-二-1,3-苯并二噁茂)-5,5′-二基]二[双(3,5--二叔丁基-4-甲氧基苯基)膦]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C74H100O8P2
分子量:
1179.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
官能团
phosphine
SMILES字符串
P(c8cc(c(c(c8)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)(c7cc(c(c(c7)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)c1c(c6c(cc1)OCO6)c2c3c(ccc2P(c5cc(c(c(c5)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)c4cc(c(c(c4)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)OCO3
InChI
1S/C74H100O8P2/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24/h29-40H,41-42H2,1-28H3
InChI key
ZNORAFJUESSLTM-UHFFFAOYSA-N
应用
催化剂参与:
  • 利用环丙烷探针的[3,3]-迁移重排
  • 酮醛的不对称分子内加氢酰化
反应物参与:
  • 合成金-双膦配合物,用作催化剂
  • 丙烯环加成反应,生成亚甲基环丁烷
法律信息
与 Takasago 联合销售,仅供研究之用。日本注册号3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
商品
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago