方案
97%
表单
solid
mp
88-89 °C
官能团
amine
phenyl
SMILES字符串
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30NO2P/c1-25(27-13-5-3-6-14-27)37(26(2)28-15-7-4-8-16-28)40-38-33-23-21-29-17-9-11-19-31(29)35(33)36-32-20-12-10-18-30(32)22-24-34(36)39-40/h3-26H,1-2H3/t25-,26-/m0/s1
InChI key
LKZPDRCMCSBQFN-UIOOFZCWSA-N
应用
手性亚磷酰胺配体,用于向多种 Michael 受体中添加高对映选择性铜催化的共轭二烷基锌。 也用于钯催化的二乙基锌介导的烯丙基化。
本品可作为配体用于:
- 铱催化的非环非手性烯丙基碳酸酯与硅酸钾的烯丙基醚化反应,生成手性烯丙基醇。
- 钯催化 N -tosyl 和 N -苄基碳酸酯的不对称烯丙基环化,分别形成相应的的吡咯烷和哌啶衍生物。
- 分子内铱催化 ( E )-烯丙基甲基碳酸酯的烯丙基环化反应,生成 2,5- 反式 / 顺式 吡咯烷衍生物。
特点和优势
MonoPhos ® 配体的优势:
- 在众多的变换中具有优越的对映控制
- 低催化剂负载量下的高活性
- 低压条件下的氢化
法律信息
经 DSM 授权销售,仅供研究使用。
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Enantioselective synthesis of N-heterocycles via intramolecular Pd (0)-catalysed allylic amination.
Olszewska B, et al.
Tetrahedron, 69(46), 9551-9556 (2013)
Asymmetric synthesis of 2, 5-disubstituted 3-hydroxypyrrolidines based on stereodivergent intramolecular iridium-catalyzed allylic aminations.
Natori Y, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(12), 1983-1994 (2014)
Marcovic', D.; Hartwig, J. F.
Journal of the American Chemical Society, 129 (2007)
Privileged Ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 7-7 null
Organic & Biomolecular Chemistry, 4, 1278-1278 (2006)
商品
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.