方案
≥98%
表单
solid
旋光性
[α]20/D −605°, c = 1.35 in methanol
官能团
phosphate
SMILES字符串
[P]1(=O)(Oc2c(c5c(cc2)cccc5)c3c4c(ccc3O1)cccc4)O
InChI
1S/C20H13O4P/c21-25(22)23-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)24-25/h1-12H,(H,21,22)
InChI key
JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
应用
(R)-(−)-1,1′-联萘基-2,2′-双磷酸氢酯是一种有机催化剂,可用于:
- 促进ε-己内酯(环状酯)的受控开环均聚和共聚。
- 与铜催化剂一起用作添加剂,从而在Sonogashira反应中实现最高的催化活性。
用于手性布朗斯特酸催化的不对称 Mannich 反应。
用于氢羧基化反应的手性配体。与铑络合并调节重氮化合物的不对称偶极环加成反应。许多已证明难以分离的外消旋胺可以使用该手性酸进行分离。钯衍生物已用于不对称氢羧基化反应,并且铑衍生物已用于偶极环加成反应。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 33, 5987-5987 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 112, 2803-2803 (1990)
Craig, J.C. Ansari, A.M.
Chirality, 5, 188-188 (1993)
Organophosphate-accelerated copper-catalyzed C (sp2)-C (sp) Sonogashira-type cross couplings
Xu W, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 29(5), 301-304 (2015)
Pirrung, M.C. Zhang, J.
Tetrahedron Letters, 33, 5987-5987 (1992)
商品
TRIP and TiPSY Chiral Phosphoric Acid Catalysts
TRIP和TiPSY手性磷酸催化剂
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持