Merck
382426
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1′-联萘-2,2′-二胺
99%
别名:
(R)-(+)-1,1′-联(2-萘胺), (R)-(+)-1,1′-联萘-2,2′-二胺, (R)-(+)-2,2′-二氨基-1,1′-联萘, (R)-(+)-DABN
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC10H6C10H6NH2
CAS号:
分子量:
284.35
Beilstein:
5279621
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +157°, c = 1 in pyridine
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
242-244 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc2ccccc2c1-c3c(N)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2
InChI 密鑰
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
(R)-(+)-1,1′-二萘基-2,2′-二胺是一种轴向不对称联萘配体,主要用于对映选择性催化。
應用
1,1′-二萘基-2,2′-二胺衍生物已被用于不对称氢化反应、环丙烷化反应和手性内酯的形成。 在钛(IV)醇盐存在下,其手性磺酰胺、手性二苯基磷酰胺和手性二苯基硫代磷酰胺衍生物可用作二乙基锌与醛的不对称加成反应的有用配体。
1,1′-联萘-2,2′-二胺衍生物已用于不对称氢化反应、环丙烷化反应、以及手性内酯的形成。
注意
储存时颜色可能变深。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Chem. Abstr., 123, 101213k-101213k (1995)
Yamamoto, Y. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1112-1112 (1991)
Trifluoromethanesulfonamide, diphenylphosphoramide and diphenylthiophosphoramide of (R)-(+)-1, 1'-binaphthyl-2, 2'-diamine as chiral catalyst ligands for the titanium (IV) alkoxide-promoted addition of diethylzinc to aldehydes.
Shi M and Sui WS.
Chirality, 12(7), 574-580 (2000)
Chen, G.-M. et al.
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 16, 216-216 (1995)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1112-1112 (1991)