折射率
n20/D 1.535
bp
64-67 °C/0.06 mmHg
密度
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[C@H]1CC[C@H](C)P1CCP2[C@@H](C)CC[C@@H]2C
InChI
1S/C14H28P2/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4/h11-14H,5-10H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI 密鑰
IRCDUOCGSIGEAI-XUXIUFHCSA-N
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 联合销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,此许可不包括利用这些化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Pyr. Liq. 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
商品
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.