無性繁殖
A60, monoclonal
物種活性
avian, pig, chicken, human, rat, salamander, ferret, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
rat ... Rbfox3(287847)
一般說明
特異性
免疫原
應用
神经 & 胶质标记
神经科学
前一批抗体在46-48 kDa范围内识别出2-3个条带,可能在66 kDa左右识别出另一条带。
免疫细胞化学:
使用先前批次的1:10-1:100稀释液。培养的神经元应使用0.1% Triton X-100渗透。所应使用仅含有缓冲液和一抗、不含多余蛋白块或洗涤剂的简单溶液对一抗进行稀释。
免疫组化:
1:100-1:1,000。该抗体在聚酯蜡包埋组织上效果最好,但也能以较低的工作稀释度在石蜡包埋组织上发挥作用。该抗体可与甲醛固定剂很好地结合。成功应用了柠檬酸和微波预处理(Sarnat,1998)。
免疫组化(石蜡)分析:前一批用于IH(P)。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
品質
免疫组化(石蜡)分析:
用pH 6.0的柠檬酸盐预处理的组织。使用带有HRP-DAB的IHC-Select Detection将这批抗体稀释至1:100。 免疫反应性表现为颗粒层神经元的核染色。 要注意的是,在浦肯野细胞的细胞核中没有检测到信号。
pH 6.0的柠檬酸盐缓冲液的最佳染色,抗原表位检索:大鼠小脑
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
分析報告
阳性对照 - 脑组织。阴性对照 - 任何非神经元组织,例如成纤维细胞
其他說明
法律資訊
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
商品
抗体可与特定的抗原结合,产生独特的抗体-抗原复合物。本文讨论这一连接键的性质,以及其作为分子标签的研究应用。
免疫荧光法(IF)通过在抗体标记上荧光分子,然后使用激光器激发荧光,包括蛋白质的定位、验证翻译后修饰或活化以及与其他蛋白质的邻近和复合等操作。
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
实验方案
了解流式细胞分析实验方案的主要步骤,以便轻松完成后续流式细胞分析实验。
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.