Merck
所有图片(23)
主要文件
ZRB377
Sigma-Aldrich
抗-NeuN抗体,克隆13E6,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
Fox-1同源物C, Fox-3, NeuN, RNA结合蛋白fox-1同源物3, 六核糖核苷酸结合蛋白3, 神经元核
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
13E6, monoclonal
recombinant monoclonal
描述
13E6 Clone
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 40.61 kDa
observed mol wt ~46/48 kDa
物種活性
rat, mouse, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
Rattus norvegicus ... Rbfox3(287847)
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特異性
克隆13E6是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测神经元核抗原。它靶向的是一个在N末端区域含有前97个氨基酸的表位。
免疫原
GST/His标记的重组片段,对应于鼠神经元核抗原(NeuN)N端区域的前97个氨基酸。
應用
抗NeuN,克隆13E6,ZooMAb,目录号ZRB377,是检测神经元核抗原的高度特异性重组兔单克隆抗体,已经过测试用于免疫细胞化学、免疫荧光、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
蛋白印迹分析: 代表性批次的1:1,000稀释液在大鼠脑核提取物中检测到 NeuN。
免疫荧光分析:代表性批次的1:100稀释液在小鼠海马FFPE和小鼠大脑皮层冰冻切片中检测到NeuN。
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液,在E18大鼠皮质细胞中检测NeuN。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在小鼠大脑和人大脑组织切片中检测到NeuN。
標靶描述
RNA结合蛋白fox-1同源物3(UniProt:Q8BIF2;也称为Fox-1同源物C,六核糖核苷酸结合蛋白3,Fox-3,神经元核抗原,NeuN抗原)是由鼠的Rbfox3(也称为D11Bwg0517e,Hrnbp3)基因(基因ID:52897)所编码的。NeuN蛋白位于哺乳动物中枢神经系统中大多数神经元的细胞核和核周细胞质中。它在大脑中广泛表达,包括大脑皮层,海马,丘脑,尾状/壳状核,小脑以及脊髓。但是,在新皮层的Cajal-Retzius细胞、Purkinje细胞和感光细胞中未检测到。早在胚胎第9.5天(E9.5)就已经报道了NeuN表达,通过E12.5可以在发育中的腹角中发现NeuN表达,并且在发育中的背角以及背根神经节中也可以检测到NeuN表达。它从胚胎期到成年期都有表达。视黄酸处理可增强其表达。它可以用作pre-mRNA替代剪接调节剂,并调节RBFOX2的替代剪接,以增强针对无义介导的衰变的mRNA种类的产生。NeuN的最初表征来自单克隆抗体(A60)的使用,但后来被鉴定为RBFOX3。随后的研究表明,抗NeuN抗体可以识别整个神经系统中的大多数类型的神经元,但有一些罕见的例外。NeuN基因敲除小鼠表现出明显的脑重量减少,神经丝表达受损和白质体积减少。与野生型同窝仔相比,它们显示出对癫痫发作的敏感性增加,并且与焦虑相关的行为减少。NeuN抗体主要与细胞核结合,在较小程度上与核周细胞质结合。NeuN蛋白的两种亚型(46和48 kDa)存在于两个位置,但它们在细胞核和细胞质中的相对浓度不同。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Lin, YS et al. (2018).PLOS One.13(2); e0192355; Mao, S., et al. (2016).Front.Neuroanat.13;10:54)。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Meng-Han Tsai et al.
Acta neuropathologica, 147(1), 13-13 (2024-01-09)
The development of the cerebral cortex involves a series of dynamic events, including cell proliferation and migration, which rely on the motor protein dynein and its regulators NDE1 and NDEL1. While the loss of function in NDE1 leads to microcephaly-related
Véronique Brault et al.
PLoS genetics, 17(9), e1009777-e1009777 (2021-09-30)
Perturbation of the excitation/inhibition (E/I) balance leads to neurodevelopmental diseases including to autism spectrum disorders, intellectual disability, and epilepsy. Loss-of-function mutations in the DYRK1A gene, located on human chromosome 21 (Hsa21,) lead to an intellectual disability syndrome associated with microcephaly
实验方案
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
相关内容
选择更绿色环保的ZooMAb® 重组抗体,助力科研可持续发展。该重组抗体不含BSA和载体,采用低废料的包装运输,可在不影响性能的情况下最大限度提高稳定性。
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.