物種活性
mouse, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer10)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
特異性
免疫原
應用
免疫沉淀分析: 10 µg来自代表性批次的产品在HeLa酸提取物和秋水仙胺处理的HeLa酸提取RIPA裂解物中,免疫沉淀获得了磷酸组蛋白H3(Ser10)。
Beadlyte 检测分析: 一个代表性批次通过Luminex分析在Ser10位点识别到磷酸化的组蛋白H3。
组蛋白
表观遗传学&核功能
品質
蛋白质印迹分析:该抗体以0.5 – 1 µ g/ml的浓度在10 µg秋水仙胺处理的HeLa酸提取物中检测到组蛋白H3。
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
分析報告
秋水仙胺处理的HeLa酸提取物
其他說明
法律資訊
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
商品
免疫荧光法(IF)通过在抗体标记上荧光分子,然后使用激光器激发荧光,包括蛋白质的定位、验证翻译后修饰或活化以及与其他蛋白质的邻近和复合等操作。
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.