主要文件
SAB5200010
Sigma-Aldrich
单克隆抗-DNA/RNA损坏 小鼠抗
clone 15A3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
别名:
抗-8 羟基鸟嘌呤, 抗-8-OH-dG, 抗-8OHG, 抗-DNA/RNA 损坏
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
15A3, monoclonal
表单
buffered aqueous glycerol solution
浓度
1 mg/mL
技术
immunohistochemistry: 1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
同位素/亚型
IgG2b
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
DNA/RNA损伤又称8-羟基鸟嘌呤(8-OHG),是氧化DNA或RNA的产物。
特异性
识别DNA氧化损伤的标志物(8-羟基-2′-脱氧鸟苷,8-羟基鸟嘌呤和8-羟基鸟苷)。
免疫原
8-羟基鸟苷-BSA和酪蛋白结合物
生化/生理作用
8-羟基鸟嘌呤(8-OHG)有助于确定活性氧(ROS)诱导的DNA中嘌呤残基的修饰。它是氧化性DNA损伤的敏感标志物。在糖尿病患者中观察到该基因的过度表达,特别是那些患有晚期微血管并发症的患者。因此,8-OHG可作为鉴定糖尿病患者氧化性DNA损伤的新型生物标志物。血浆8-OHG水平随年龄、吸烟和肿瘤发生而升高。尿液中的8-OHG水平被认为是体内总全身氧化应激的生物标志物。在各种神经退行性疾病(例如帕金森氏病(PD)和多系统萎缩症(MSA))中都观察到了8-OHG的过表达。
DNA或RNA损伤是由于环境因素和细胞内部的正常代谢过程引起的,然后阻碍了细胞执行其功能的能力。由于内源性细胞过程,DNA主要有四种类型,它们是氧化、烷基化、水解和碱基错配。在碱的氧化过程中,会发生高反应性的化学实体,统称为RONS。RONS代表活性氧和氮物种,包括一氧化氮,超氧化物,羟基自由基,过氧化氢和过氧亚硝酸盐。大量研究表明,RONS会引起多种问题,包括DNA损伤。8-羟基鸟嘌呤,8-羟基-2′-氧鸟嘌呤和8-羟基鸟苷都是氧化损伤的RNA和DNA标记。8-羟基-2′-鸟苷是由活性氧和氮物质(包括羟基自由基和过氧亚硝酸盐)产生的。特别地,其高生物学相关性是由于其诱导G到T转化的能力,这是最常见的体细胞突变之一。8-羟基鸟嘌呤是最常研究的DNA碱基损伤类型,已在糖尿病和癌症中进行了研究。这种类型的碱基修饰是由自由基诱导的嘌呤环的羟基化和裂解反应引起的。本质上,像8-羟基-2′-鸟苷一样,8-羟基-鸟苷会诱导DNA中G向T的诱变转化。它在糖尿病、高血压和中风的发展中的作用得到了特别的检验。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
溶于PBS(pH 7.4)、50%甘油和0.09%叠氮化钠中
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Serum 8-Hydroxy-Guanine Levels Are Increased in Diabetic Patients
Shin CS
Diabetes Care, 24, 733-737 (2001)
Systemic Increase of Oxidative Nucleic Acid Damage in Parkinson's Disease and Multiple System Atrophy
Kikuchi A
Neurobiology of Disease, 9, 244-248 (2002)
Yi Yang et al.
Chemical biology & drug design, 99(6), 884-896 (2022-03-22)
Alzheimer's disease (AD) is a chronic neurodegenerative disorder that can cause cognitive impairment. Ginsenoside Rg1 (Rg1) has a significant neuroprotective effect on animals with memory impairment. However, the mechanism of how Rg1 mediates the Wnt signaling pathway and improves cognitive